スキップする
TRUEA
TrueGel3D Buffer pH 5.5
600 μl solution, 10X concentrated
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 vial
カートの在庫状況を確認する
¥1,870
この商品について
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32039090
¥1,870
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
TrueGel3D buffer pH 5.5 is a component of the TrueGel3D Hydrogel system. The TrueGel3D buffer with pH 5.5 is recommended for fast gelling hydrogels, because the acidic pH (lower pH) slows down the formation of a gel allowing homogenous mixing of polymer and crosslinker before it solidify. However, in conjugation with TrueGel3D buffer pH 7.2, buffer with intermediate strengths can be prepared to modulate gelation kinetics. Both buffer systems (TRUEA and TRUEB) have pH indicator (phenol red) and strong buffering capacity to ensure a stable pH.
Application
TrueGel3D buffers with pH 5.5 and 7.2 is used to modulate gelation kinetics
Preparation Note
TRUEA-1VL contains TrueGel3D buffer pH 5.5, 10X concentrated
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
TRUEBTRUEDEXFTRUEDEXS
description
600 μl solution, 10X concentrated
description
600 μl solution, 10X concentrated
description
Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery
description
Modified for slow gelling (SLO-DEXTRAN), allow cell recovery
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
ピクトグラム
Corrosion
注意喚起語
Warning
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
TRUEA-1VL:4548173367927
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
TRUEA-1VL04061838116048