表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C26H27N5O4
分子量:
473.52
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
shelf life
per USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
保管分類
11 - Combustible Solids
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable