表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H14N3NaO3S
CAS番号:
分子量:
375.38
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-071-4
Beilstein/REAXYS Number:
3831566
Colour Index Number:
13080
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI key
MLVYOYVMOZFHIU-ANVLNOONSA-M
注意喚起語
Warning
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
13 - Non Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable