Merck
ホームサービスカスタム製品開発カスタムSPMEファイバー
カスタムSPMEファイバー
固相マイクロ抽出(SPME)によるサンプル前処理
固相マイクロ抽出(SPME)は、高速かつ経済的で、適用範囲も広く、溶媒不要の革新的なサンプル前処理技術です。SPMEは、食品・飲料、フレーバー&フレグランス、科学捜査・毒性学、および環境揮発性(VOC)検査など多くの分析アプリケーションにおいて推奨される技術として広範囲の分野で認められています。 
SPMEでは、純ポリマー(液体コーティング)またはポリマーに包埋された吸着性粒子から成る抽出相でコーティングされたファイバーを使用します。ファイバーコーティングにより、試料から化合物が抽出されます。SPMEファイバーはその後、直接GCのインジェクタに挿入し、昇温脱離分析を実施します。
正確かつ信頼できる検査結果を保証してお客様の分析ニーズを満たすため、メルクはカスタムSPMEファイバー形状を提供します。カスタマイズには次のような例が挙げられます。
  • 固定相
  • 膜厚
  • 針のゲージ・長さ
  • ファイバーの芯の材質
  • ファイバーの長さ
  • ホルダータイプ