洗剤系ウエスタンブロット剥離バッファー
ウエスタンブロットのストリッピングと再プロービングを行うことで、試料を節約できるほか、抗体濃度やインキュベーション時間の迅速な修正・調整が可能になります。このレシピは、界面活性剤であるドデシル硫酸ナトリウム(SDS)と還元剤であるβ-メルカプトエタノール(BME)を用いて、抗体や化学発光・蛍光検出試薬を除去するためのウエスタンブロット用ストリッピング溶液の調製法です。
この計算ツールを使用すると、任意のミリリットル単位の体積に対して、この界面活性剤ベースのウエスタンブロットストリップ溶液を正確に調製することができます。希望する体積を入力し、「計算」ボタンをクリックすると、必要な各成分の量が表に表示されます。
洗剤系ウエスタンブロット剥離液の調製レシピ計算ツール
| 100 mL Recipe | Desired Volume: mL |
| 20 mL of 10% SDS (71736) | mL of 10% SDS |
| 12.5 mL of 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 (FW 157.60) | mL of 0.5 M Tris HCl pH 6.8 |
| 0.8 mL of β-mercaptoethanol (63689) | mL of β-mercaptoethanol |
| Adjust final volume to 100 mL with Milli-Q® Water | Adjust final volume to mL with Milli-Q® Water |
| Procedure | |
|
ウエスタンブロッティング用バッファーおよび溶液に関するその他のレシピ計算ツール
原液
- ウエスタンブロッティング用 4倍希釈 SDS サンプルローディングバッファー
- 10倍リン酸緩衝生理食塩水(PBS)
- 10X トリス緩衝生理食塩水(TBS)ストック溶液
- ウエスタンブロット用ストリップ溶液の原液成分
洗浄・ブロッキングバッファー
- 1X トリス緩衝生理食塩水(TBS)使用液
- 1X トリス緩衝生理食塩水、0.1% Tween® 20 界面活性剤 (TBST)
- 1X PBS(リン酸緩衝生理食塩水)
- 1X リン酸緩衝生理食塩水、0.1% Tween® 20 界面活性剤 (PBST)
- 脱脂粉乳(NFDM)ブロッキングバッファー
- ウシ血清アルブミン(BSA)ブロッキングバッファー
ストリッピング溶液
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。