Merck
ホームSupport電卓とアプリウェスタンブロッティング用 4X SDS サンプルローディングバッファー
ウェスタンブロッティング用 4X SDS サンプルローディングバッファー
このSDSサンプルローディングバッファーの調製レシピは、ポリアクリルアミドゲル電気泳動分析のために、タンパク質サンプルを調製し、ゲルにロードするのに最適です。このレシピ計算ツールを使用すると、必要な任意の容量に合わせて4X SDSサンプルローディングバッファーを正確に調製することができます。希望する容量を入力し、「計算」ボタンをクリックすると、必要な各成分の量が表に表示されます。
4X溶液の濃度:
  • Tris-HCl:0.2 M
  • DTT:0.4 M
  • SDS: 277 mM、8.0% (w/v)
  • ブロモフェノールブルー:6 mM
  • グリセロール:4.3 M
7.5 mL Recipe   Desired Volume: mL    
1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160)
    mL 1 M Tris-HCl pH 6.5
3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816)
  mL of 1 M DTT (dithiothreitol)
0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771)   g of SDS (sodium dodecyl sulfate)
30 mg of bromophenol blue (B0126)   mg of bromophenol blue
2.4 mL of glycerol (G5516)   mL of glycerol
Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Make 500 µL aliquots and store at -20 °C.
Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise.
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。