ウシ血清アルブミン(BSA)ブロッキングバッファー
ウシ血清アルブミン(BSA)ブロッキングバッファーは、ウェスタンブロッティングやELISAの用途において、それぞれ膜やマイクロプレート上の余分なタンパク質結合部位を飽和させるのに最適です。通常、ほとんどの用途では1~3%のBSAで十分です。1%のBSAブロッキングバッファー100 mLを作るには、1 gのBSAを100 mLのTBSTに溶解させます。
BSAブロッキングバッファー調製計算ツールを使用すれば、1回の実験分のみを調製する場合でも、研究室全体分を用意する場合でも、BSAブロッキング溶液を正確に調製することができます。希望する濃度と容量を入力し、「計算」ボタンをクリックすると、必要な各成分の量が表に表示されます。
BSAブロッキングバッファのレシピ計算ツール
| 1% in 100 mL Recipe | BSA: % at Desired Volume: mL |
| 1 g BSA (A5611) | g BSA |
| in 100 mL of 1X TBST | in mL of 1X TBST |
ウエスタンブロッティング用バッファーおよび溶液に関するその他のレシピ計算ツール
原液
洗浄・ブロッキングバッファー
- 1X トリス緩衝生理食塩水(TBS)使用液
- 1X トリス緩衝生理食塩水、0.1% Tween® 20 界面活性剤 (TBST)
- 1X PBS(リン酸緩衝生理食塩水)
- 1X リン酸緩衝生理食塩水、0.1% Tween® 20 界面活性剤 (PBST)
- 脱脂粉乳(NFDM)ブロッキングバッファー
ストリッピング溶液
ログインして続行
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。