Merck
GCによるArsonサンプル中のガソリンの分析、 100% メチルシリコンカラム、 SPME処理、100 μm PDMS使用
GCによるArsonサンプル中のガソリンの分析、 100% メチルシリコンカラム、 SPME処理、100 μm PDMS使用 suitable for GC, application for SPME
材料
used together
製品番号
詳細
価格
SPMEファイバーアセンブリー ポリジメチルシロキサン(PDMS)
100 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, red hub
関連製品
製品番号
詳細
価格
Equity-1キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
SPME fiber
polydimethylsiloxane phase fiber, 100 μm headspace sampling (20 min) 10 sec desorption (splitless mode) (57300-U)
column
100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28046-U)
oven
35 °C (2 min) to 220 °C at 10 °C/min, hold 2 min, to 300 °C at 30 °C/min, hold 5 min
inj. temp.
splitless (closed 3 min), 220 °C (2 mm I.D. injector liner)
detector
FID, 300 °C
carrier gas
helium, 1 mL/min (split 50:1)