Merck
ホーム化学反応の設計と最適化キラルリン酸:汎用性の高い有機分子触媒
キラルリン酸:汎用性の高い有機分子触媒
はじめに
Sigma-Aldrichでは、BINOL骨格を有するキラルリン酸触媒を多数取り扱っています。なかでも、キラルBrønsted酸触媒は、不斉触媒として数多くの有用な変換反応に利用されています。
BINOL 骨格を有するキラルリン酸触媒
図1.BINOL 骨格を有するキラルリン酸触媒
利点
  • 金属触媒と不斉補助剤の代替
  • 両エナンチオマーが市販されている
  • 比較的少量の触媒量(1~5 mol %)
  • 実施しやすい反応温度での高い選択性(-30℃~23℃)
合成例
還元的アミノ化反応
キラルリン酸触媒の最も初期の例として、有機還元剤(Hantzschエステル)を用いてイミンをメタルフリーで還元し、エナンチオリッチなアミンを得る利用例が報告されました。1
還元的アミノ化反応
図2.還元的アミノ化反応
アリル化
アルデヒドのエナンチオ選択的アリル化は、極低温ではないマイルドな温度条件(-30℃)で実施可能です。2
アリル化
図3.アリル化
Friedel-Craftsアルキル化反応
不斉アルキル化反応により、官能基化されたインドール3,4やピロール5が得られます。
Friedel-Craftsアルキル化反応
図4.Friedel-Craftsアルキル化反応
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500
参考文献
1.
Rueping M, Sugiono E, Azap C, Theissmann T, Bolte M. 2005. Enantioselective Brønsted Acid Catalyzed Transfer Hydrogenation: Organocatalytic Reduction of Imines. Org.Lett.. 7(17):3781-3783. https://doi.org/10.1021/ol0515964
2.
Hoffmann S, Seayad AM, List B. 2005. A Powerful Brønsted Acid Catalyst for the Organocatalytic Asymmetric Transfer Hydrogenation of Imines. Angew.Chem. Int. Ed.. 44(45):7424-7427. https://doi.org/10.1002/anie.200503062
3.
Storer RI, Carrera DE, Ni Y, MacMillan DWC. 2006. Enantioselective Organocatalytic Reductive Amination. J. Am. Chem. Soc.. 128(1):84-86. https://doi.org/10.1021/ja057222n
4.
Jain P, Antilla JC. 2010. Chiral Brønsted Acid-Catalyzed Allylboration of Aldehydes. J. Am. Chem. Soc.. 132(34):11884-11886. https://doi.org/10.1021/ja104956s
5.
Terada M, Sorimachi K. 2007. Enantioselective Friedel-Crafts Reaction of Electron-Rich Alkenes Catalyzed by Chiral Brønsted Acid. J. Am. Chem. Soc.. 129(2):292-293. https://doi.org/10.1021/ja0678166
6.
Itoh J, Fuchibe K, Akiyama T. 2008. Chiral Phosphoric Acid Catalyzed Enantioselective Friedel–Crafts Alkylation of Indoles with Nitroalkenes: Cooperative Effect of 3 Å Molecular Sieves. Angew.Chem. Int. Ed.. 47(21):4016-4018. https://doi.org/10.1002/anie.200800770
7.
He Y, Lin M, Li Z, Liang X, Li G, Antilla JC. 2011. Direct Synthesis of Chiral 1,2,3,4-Tetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazines via a Catalytic Asymmetric Intramolecular Aza-Friedel-Crafts Reaction. Org.Lett.. 13(17):4490-4493. https://doi.org/10.1021/ol2018328