Pure & Simple プライマー
効率的なカップリング方法と最適化したカートリッジ精製プロセスにより合成したメルクのPure & Simple プライマーをぜひご使用くださいあらゆる研究用途で、高品質なプライマーとしてお使いいただけます。
| 保証収量 | 3OD |
|---|---|
| 納品形態 | 2 mLスクリューキャップチューブ入り・乾燥品 |
| 鎖長 | 12~35塩基 |
| 精製 | 逆相カートリッジ |
| 塩基 | DNA(A、C、G、またはT) |
| 修飾 | なし |
| リン酸結合の種類 | ホスホジエステル結合 |
| 添付文書 | オリゴはすべて、収率、Tm (溶融温度)、MW、µg/ODを記載した品質保証書付で納品 |
| 品質管理 | 各オリゴは質量分析で品質確認済 |
| 出荷予定 | ご注文の翌日に出荷 |
| 価格とご注文 | 価格と受注可否についてはお近くの販売店にお問い合わせください |
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500