Merck
219371
3-Fluorobenzotrifluoride
99%
Synonim(y):
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Wybierz wielkość
25 G
219,30 zł
219,30 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-933-1
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Fluorobenzotrifluoride, 99%
InChI key
GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES string
Fc1cccc(c1)C(F)(F)F
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
density
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
195359346640365831
assay
99%
assay
98%
assay
96%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.302 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.494 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
bp
92 °C/15 mmHg (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
Application
3-Fluorobenzotrifluoride was used:
  • as fluorinated aromatic solvent to investigate electrogenerated chemiluminescence of 9,10-diphenylanthracene, rubrene and anthracene[1]
  • used to preparae 2-nitro-5-fluorobenzotrifluoride via nitration reaction[2]
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatic Fluorine Compounds. I. The Synthesis of 2, 5-and 3, 5-Difluorobenzotrifluorides1.
Finger GC and Reed FH.
Journal of the American Chemical Society, 66(11), 1972-1974 (1944)
David J Vinyard et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(37), 8529-8533 (2008-08-30)
The electrogenerated chemiluminescence (ECL) of 9,10-diphenylanthracene (DPA), rubrene, and anthracene has been studied in fluorinated aromatic solvents. Mixed annihilation ECL between aromatic luminophores and quinones was observed in solvent systems containing acetonitrile and either benzene, benzotrifluoride, 3-fluorobenzotrifluoride, or 1,3-bis(trifluoromethyl)benzene. Increases