Wybierz wielkość
1140,00 zł
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
4′-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, liquid crystal (nematic), 98%
InChI key
HHPCNRKYVYWYAU-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C18H19N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h6-13H,2-5H2,1H3
SMILES string
CCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
assay
98%
form
liquid crystal (nematic)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
140-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 330817 | 338680 | 338656 |
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 96% |
| form liquid crystal (nematic) | form liquid crystal | form liquid crystal (nematic) | form liquid crystal (nematic) |
| refractive index n20/D 1.532 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| bp 140-150 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.008 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Application
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?