Merck
330817
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile
98%
Wybierz wielkość
1 G
388,50 zł
388,50 zł
Cena katalogowa518,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6C6H4C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.40
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
255-229-0
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile, 98%
InChI key
ZGOWXOZNUNZPAV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C20H23N/c1-2-3-4-5-6-7-17-8-12-19(13-9-17)20-14-10-18(16-21)11-15-20/h8-15H,2-7H2,1H3
SMILES string
CCCCCCCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
assay
98%
form
liquid crystal
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
491527328510338680
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid crystal
form
-
form
liquid crystal (nematic)
form
liquid crystal (nematic)
General description
4′-Heptyl-4-biphenylcarbonitrile (7CB) belongs to the family of thermotropic liquid crystals from the CB family. Crystal transition temperature of 7CB is 15oC and it melts at 36oC. 1
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A S Bhadwal et al.
Soft matter, 16(12), 2961-2970 (2020-03-03)
We demonstrate electrically controlled linear translation and precision positioning of a colloidal particle in a soft matter device. The basis of transportation is the time dependent electric field reconfiguration and manipulation of a topological line defect between two distinct hybrid
Produkty
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.