Merck
762342
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine
95%, solid
Synonim(y):
3,3′,3′′-(4,4′,4′′-(Nitrilotris(methylene))tris(1H-1,2,3-triazole-4,1-diyl))tris(propan-1-ol), THPTA
Wybierz wielkość
100 MG
545,00 zł
500 MG
2280,00 zł
1 G
4130,00 zł
5 G
20 650,00 zł
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H30N10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine, 95%
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: ligand
reaction type: click chemistry
mp
331-336 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCCCN1N=NC(CN(CC2=CN(CCCO)N=N2)CC3=CN(CCCO)N=N3)=C1
InChI
1S/C18H30N10O3/c29-7-1-4-26-13-16(19-22-26)10-25(11-17-14-27(23-20-17)5-2-8-30)12-18-15-28(24-21-18)6-3-9-31/h13-15,29-31H,1-12H2
Klucz InChI
VAKXPQHQQNOUEZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
6900072547461.08372
assay
95%
assay
95% (HPLC)
assay
95%
assay
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
331-336 °C (decomposition)
mp
-
mp
48-52 °C (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
Zastosowanie
Effective ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloadditions (CuAAC).
Tris(3-hydroxypropyltriazolylmethyl)amine is a water-soluble copper(I) stabilizing ligand mainly used in copper(I)-catalyzed alkyne-azide cycloaddition (CuAAC) reactions.[1][2]
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrik Fladischer et al.
Biotechnology journal, 14(3), e1800125-e1800125 (2018-06-05)
The site-specific incorporation of non-canonical amino acids (ncAAs) at amber codons requires an aminoacyl-tRNA synthetase and a cognate amber suppressor tRNA (tRNACUA ). The archaeal tyrosyl-tRNA synthetase from Methanocaldococcus jannaschii and the pyrrolysyl-tRNA synthetase (PylRS) from Methanosarcina mazei have been
A two-component'double-click'approach to peptide stapling.
Lau YH, et al.
Nature Protocols, 10(4), 585-585 (2015)
Sheng Wang et al.
The Journal of pathology, 243(1), 78-88 (2017-06-29)
Protein modification by O-linked β-N-acetylglucosamine (O-GlcNAc) is emerging as an important factor in the pathogenesis of sporadic Alzheimer's disease (AD); however, detailed molecular characterization of this important protein post-translational modification at the proteome level has been highly challenging, owing to
Vu Hong et al.
Bioconjugate chemistry, 21(10), 1912-1916 (2010-10-05)
The copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction, optimized for biological molecules in aqueous buffers, has been shown to rapidly label mammalian cells in culture with no loss in cell viability. Metabolic uptake and display of the azide derivative of N-acetylmannosamine developed
Ofer Stempler et al.
Nature communications, 8(1), 315-315 (2017-08-23)
Bacteria have developed various mechanisms by which they sense, interact, and kill other bacteria, in an attempt to outcompete one another and survive. Here we show that Bacillus subtilis can kill and prey on Bacillus megaterium. We find that Bacillus