Wybierz wielkość
300,00 zł
300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Wodorotlenek sodu 1.000 l, for the preparation of dilute volumetric solutions or for direct use c(NaOH) = 5 mol/l (5 N) Combi-Titrisol
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
gęstość
1.185 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 1.09961 | 1.09958 | 1.09957 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 14 (20 °C in H2O) | pH 13 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
| density 1.185 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/cm3 at 20 °C | density 1.185 g/cm3 at 20 °C | density 1.185 g/cm3 at 20 °C |
Zastosowanie
- Nanocząstki srebra - nanokompozyty chitozanu: Badanie porównawcze dotyczące różnych procedur syntezy chemicznej i ich działania przeciwbakteryjnego...: W niniejszym badaniu porównano różne metody syntezy chemicznej do tworzenia nanocząstek srebra i nanokompozytów chitozanu, koncentrując się na ich właściwościach antybakteryjnych. Wodorotlenek sodu jest stosowany jako odczynnik w tych procesach syntezy, wykazując jego rolę w opracowywaniu skutecznych materiałów przeciwbakteryjnych (Chicea et al., 2024).
- Wykorzystanie nanocząstek złota pokrytych sparfloksacyną do modyfikacji sitodrukowanego czujnika elektrody węglowej do oznaczania etanolu..: W ramach badań opracowano czujnik do wykrywania etanolu wykorzystujący nanocząstki złota pokryte sparfloksacyną. Wodorotlenek sodu bierze udział w procesie modyfikacji sitodrukowanej elektrody węglowej, podkreślając jej użyteczność w rozwoju czujników (Magesh et al., 2023).
- Sequence Mining Yields 18 Phloretin C-Glycosyltransferases from Plants for the Efficient Biocatalytic Synthesis of Nothofagin and Phloretin-di-C-glycoside...: Badanie identyfikuje nowe enzymy do syntezy glikozylowanych związków z roślin. Wodorotlenek sodu jest wykorzystywany w procesach biokatalitycznych, co pokazuje jego znaczenie w syntezie biochemicznej (Putkaradze et al., 2023).
- Wpływ temperatury i czasu kalcynacji na syntezę nanocząstek tlenku żelaza: Green vs. Chemical Method..: W niniejszym badaniu przeanalizowano syntezę nanocząstek tlenku żelaza, porównując metodę zieloną i chemiczną. Wodorotlenek sodu jest stosowany w procesie syntezy chemicznej, co pokazuje jego znaczenie w produkcji nanocząstek (Abdullah et al., 2023).
- Zastosowanie roztworów NaOH do kontroli zanieczyszczeń w bioreaktorze membranowym: Studium wykonalności..: W tym badaniu zbadano zastosowanie roztworów wodorotlenku sodu do kontroli zanieczyszczenia w bioreaktorach membranowych, podkreślając jego skuteczność w utrzymaniu wydajności bioreaktora (Tomczak i in., 2021).
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1