Merck
1.13358
Supelco
Acetonitrile
≥99.8% (GC), for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography, for chromatography, Prepsolv
Synonim(y):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
Slide 1 of 2
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
Beilstein:
741857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-835-2
NACRES:
NB.21
Bp:
81-82 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, for preparative chromatography Prepsolv
gęstość pary
1.41 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
opis
for preparative HPLC
for preparative liquid chromatography
linia produktu
Prepsolv
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
524 °C
973 °F
granice wybuchowości
16 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
≤1.0 mg/L
przepuszczalność
220 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 2 °C
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for chromatography
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Klucz InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.142911.000301.00665
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
grade
for chromatography, for preparative liquid chromatography, for preparative HPLC
grade
HPLC grade, isocratic
grade
gradient grade
grade
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
Opis ogólny
Rozpuszczalniki Prepsolv są dostosowane do wymagań preparatywnej HPLC, aby ułatwić skalowanie od separacji analitycznej do preparatywnej. Dzięki bardzo niskiej pozostałości po odparowaniu (<1 mg/l) i niskiej zawartości wody zapewniają optymalną ochronę kolumn.
Zastosowanie
  • Badanie farmakokinetyki i biodostępności doustnej schaftozydu u szczurów ..: Badania te podkreślają zastosowanie acetonitrylu w metodach chromatograficznych do analizy farmakokinetycznej i biodostępności schaftozydu, zapewniając kluczowy wgląd w jego profil metaboliczny, niezbędny do opracowywania leków i badań klinicznych (Lin et al., 2024).
  • Kwantyfikacja mangiferyny w osoczu szczurów z cukrzycą indukowaną streptozotocyną przy użyciu UPLC-MS/MS: Ocena farmakokinetyczna ekstraktu z Gentiana rhodantha po podaniu doustnym...: Demonstrując użyteczność acetonitrylu w chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas, badanie to oferuje solidną metodę kwantyfikacji związków naturalnych w matrycach biologicznych, kluczową dla ocen terapeutycznych (Zhao i Wu Li, 2024).
  • Addukty zasady Lewisa z NpCl(4)...: Badając chemię koordynacyjną chlorku neptunu(IV) z zasadami Lewisa w acetonitrylu, badanie to pogłębia nasze zrozumienie chemii aktynowców i jej potencjalnych zastosowań w gospodarce odpadami jądrowymi i technologiach ponownego przetwarzania (Lopez et al., 2024).
  • Koordynacyjna natura dwuniciowych makrocykli M(6)L(12): konkurencja ko-ligandów nadchloranu, wody i acetonitrylu w zależności od jonów metalu(II)...: Badając konkurencyjne wiązanie ko-ligandów w roztworach acetonitrylu, badania te zapewniają cenny wgląd w chemię supramolekularną związków makrocyklicznych, kluczową dla projektowania czujników molekularnych i katalizatorów (An et al., 2024).
  • Właściwości farmakokinetyczne wywaru Baitouweng u miniaturowych świń Bama: implikacje dla zastosowania klinicznego u ludzi ..: Wykorzystując acetonitryl do przygotowania i analizy tradycyjnej medycyny chińskiej, badanie to ocenia farmakokinetykę wywaru Baitouweng, pomagając w przełożeniu jego zastosowania leczniczego z tradycyjnych zastosowań na nowoczesną praktykę kliniczną (Xu et al., 2024).
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 1,0 mg/l
Woda: ≤ 0,05 %
Kwasowość: ≤ 0,0005 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 220 nm): ≥ 90 %
Transmisja (od 240 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Informacje prawne
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup