Wybierz wielkość
623,00 zł
623,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
linia produktu
Certipur®
stężenie
1000 mg/L Li in 2-3% HNO3
metody
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.017 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 1.09934 | 12292 | 59878 |
|---|---|---|---|
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable |
| grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line Certipur® | product line Titrisol® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| concentration 1000 mg/L Li in 2-3% HNO3 | concentration 1000 mg Li in H2O | concentration 1 g/L Li in nitric acid (nominal concentration) | concentration 1000 mg/L Li+ in nitric acid (nominal concentration) |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) environmental |
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.