Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Sprawdź dostępność w koszyku | 966,00 zł |
Informacje o tej pozycji
966,00 zł
Quality Segment
material
black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
description
50 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
diam.
50 mm
filter diam.
50 mm
thickness
120 μm
color
black
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Fluorescent assays
- Particle monitoring
- Air monitoring
- Microplastics
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 50 mm, hydrophilic, black | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black, gridded | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white, gridded | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| diam. 50 mm | diam. 47 mm | diam. 13 mm | diam. 47 mm |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| pore size 0.8 μm pore size | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 77 % porosity, 0.3 μm pore size |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded , black filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, gridded | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| description 50 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs | description 47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs | description 13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs | description 47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 0.8 μm Pore Size
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?