Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μL | Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 grudnia 2026Szczegóły
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
1:50 000-1:1000 000 dla ELISA
1:10 000-1:1000 000 dla Western blot
1:500-1:5000 dla immunohistochemii
1:200-1:1000 dla FACS
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Physical form
REKONSTYTUCJA:
Rozpuścić w sterylnej wodzie destylowanej.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemicon®, from goat | description 1.1 mg/mL, Chemicon® | description 1.5 mg/mL, Chemicon® | description 0.5 mg/mL, Chemicon® |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate |
| species reactivity mouse | species reactivity rabbit | species reactivity rat | species reactivity human |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?