Wybierz wielkość
13 420,00 zł
13 420,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Materiały
PVDF
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
metody
sterile filtration: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
20 in.
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
kod wkładu
Code 7
1 of 4
Ta pozycja | CVGB71TP | CVGB01TP | CVVI52TPE |
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size |
| filtration area 1.38 m2 | filtration area 0.69 m2 | filtration area 0.69 m2 | filtration area 1.38 m2 |
| product line Durapore® | product line Durapore® | product line Durapore® | product line Durapore® |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® |
| material PVDF | material PVDF | material PVDF | material PVDF , fluoroelastomer seal, polypropylene , polypropylene support |
Opis ogólny
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.