Merck
KP20A10HH1
Lifegard 2.0 µm nominal, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonim(y):
Opticap XL10 Lifegard 2.0 μm 9/16 in. HB/HB
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 EA
1420,00 zł
1420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Pozwól nam pomóc
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 10
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
prefiltration: suitable
Długość
33.5 cm (13.2 in.)
Szerokość
4.2 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
10.7 cm (4.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.46 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
9/16 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
33.5 cm (13.2 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤225 mg/capsule
Matryca
Lifegard
wielkość porów
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
dopasowywanie
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
KP15A10HH1KP20A10FF1KP20A10TT1
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
1.0 μm nominal pore size, 1.0 μm pore size
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
filtration area
0.46 m2
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
technique(s)
prefiltration: suitable
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal, polypropylene support
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
material
borosilicate glass fiber (BGF) , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Cechy i korzyści
Filter Grade: AP20
Format: Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after a 5 L flush and 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Replaces: KP2001HB1
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Informacje prawne
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.