Merck
KVEPG03TB3
Millipore Express® SHR 0.1µm, Opticap® XL 3 Capsule
Fittings 1-1/2 in. TC- 1 in. HB, Gamma Compatible
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
3 EA
5970,00 zł
5970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
23151806
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Millipore Express® SHR, Opticap® XL Capsule, Opticap® XL 3, cartridge nominal length 3 in. (7.5 cm), filter diam. 10.7 cm (4.2 in.)
Materiały
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Opticap® XL 3
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Szerokość
4.2 in.
długość nominalna kartridża
3 in. (7.5 cm)
Dł. urządzenia
17.3 cm (6.8 in.)
Rozmiar urządzenia
3 in.
śr. filtra
10.7 cm (4.2 in.)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.17 m2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHR
wielkość porów
0.1 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
dopasowywanie
(38 mm (1 ½ in.) Sanitary Flange Inlet and 25 mm (1 in.) Hose Barb Outlet)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
KVEPG05TB1KVEPG10TB1KVEPG03TH3
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
product line
Opticap® XL 3
product line
Opticap® XL 5
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 3
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
material
polyester support, polypropylene housing, silicone seal, polypropylene device, polypropylene vent cap
material
polyester support, polypropylene device, polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal
material
polyester support, polypropylene device, polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal
material
polyester support, polypropylene device, polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal
matrix
Millipore Express® SHR
matrix
Millipore Express® SHR
matrix
Millipore Express® SHR
matrix
Millipore Express® SHR
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method:
Gamma Compatible to 45 kGy. May be autoclaved for 3 cycles of 60 min at 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a MILLIPORE EXPRESS® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity: After sterilization and a controlled water flush of 3.5 L, samples exhibited &#x3C 500 ppb TOC per USP &#x3C 643 &#x3C and &#x3C 1.3 μS/cm per USP &#x3C 645 &#x3C at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 1 L
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..