Materiały
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
sterile; irradiated
linia produktu
Millipak® Final Fill 100
Właściwości
hydrophilic
metody
sterile filtration: suitable
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm pore size
dopasowywanie
fitting (19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
1 of 4
Ta pozycja | MFVL10ST3 | MFGL20SF3 | MFVL20ST3 |
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.1 μm pore size |
| product line Millipak® Final Fill 100 | product line Millipak® Final Fill 100 | product line Millipak® Final Fill 200 | product line Millipak® Final Fill 200 |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
| sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
| material PVDF membrane, silicone O-ring, polysulfone housing | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring | material PVDF membrane, polysulfone housing, silicone O-ring |
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..