Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 filters | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2250,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.3 μm pore size, 77 % porosity
bubble point
≥2.4 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- Bioassays
- Air monitoring
- Particle monitoring
- Particle removal
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ |
| pore size 77 % porosity, 0.3 μm pore size | pore size 0.3 μm pore size, 77 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 82 % porosity, 0.8 μm pore size |
| parameter 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 75 °C max. temp., 3 L/min-cm2 air flow rate, 32 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate |
| diam. 142 mm | diam. 90 mm | diam. 142 mm | diam. 13 mm |
| material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 0.3 μm Pore Size
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?