Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 filters | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 725,00 zł |
Informacje o tej pozycji
725,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore™
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Application
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| parameter 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 620 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 75 °C max. temp., 620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate | parameter 75 °C max. temp., 65 L/min-cm2 air flow rate, 620 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 75 °C max. temp., 65 L/min-cm2 air flow rate, 620 mL/min-cm2 water flow rate |
| diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. - | diam. 47 mm |
| pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 84 % porosity, 8.0 μm pore size | pore size 84 % porosity, 8.0 μm pore size | pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 8.0 μm Pore Size
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?