Merck
SSWP01300
MCE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 3 µm pore size
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3.0 μm pore size, 83 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
13 mm
Sterility:
non-sterile
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Air monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)