Wybierz wielkość
213,35 zł
755,00 zł
761,00 zł
1496,00 zł
2580,00 zł
3952,50 zł
213,35 zł
Cena katalogowa251,00 złZaoszczędź 15%Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Citric acid, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
grade
ACS reagent
anhydrous
product line
Redi-Dri™
assay
≥99.5%
form
crystals
quality
free-flowing
expl. lim.
8 %, 65 °F
impurities
Substances carbonizable by hot sulfuric acid, passes test
ign. residue
≤0.02%
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.003%)
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
functional group
carboxylic acid
hydroxyl
Quality Level
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 251275 | 3200-OP | W230618 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% | assay ≥99.5% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| mp 153-159 °C (lit.) | mp 153-159 °C (lit.) | mp 153-159 °C (lit.) | mp 153-159 °C (lit.) |
| form crystals | form crystals | form crystalline powder (Fine) | form powder or granules |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade FG, Halal, Kosher |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line - | product line - |
Application
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.