Przejdź do
C0455000
Carbenicillin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Carbenicillin disodium salt, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
612,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N2Na2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5722128
eCl@ss:
25140904
612,00 zł
Cena katalogowa720,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
carbenicillin
manufacturer/tradename
EDQM
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Carbenicillin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Carboxypenicillin antibiotic that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane.
Antimicrobial spectrum: Active against Gram-positive and Gram-negative bacteria
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Analysis Note
Stable at 37 °C for 3 days
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9231C1389C3416
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
description
89.0-100.5% anhydrous basis
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
agriculture
format
neat
format
-
format
-
format
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
API family
carbenicillin
API family
-
API family
-
API family
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)