Wybierz wielkość
220,00 zł
367,00 zł
3290,00 zł
220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
<1 (vs air)
ciśnienie pary
3 mmHg
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: 0.01
λ: 210 nm Amax: 0.01
λ: 250-400 nm Amax: 0.005
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 34877-M | 00612 | 95283 |
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| pH 6.0-8.0 (25 °C) | pH 6-8 (25 °C) | pH - | pH - |
| refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) | refractive index n20/D 1.34 (lit.) |
| mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (32 °F), 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) | mp 0 °C (lit.) |
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
The article number 270733-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 270733-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Kolumny Chromolith® RP-18e optymalizują separację Oligo Standard 6 przy różnych prędkościach przepływu i ocenie odczynnika parującego jony.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Chromolith® RP-18e columns optimize Oligo Standard 6 separation with varied flow rates and ion-pairing reagent evaluation.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Protokoły
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this water suitable for lal test method ? Is pyrogen free ? Is there a specification?
1 answer-
This product is not suitable for the Limulus Amebocyte Lysate test method (LAL). Specifications for this product are available in the documents section of the webpage, but pyrogen levels are not specified. This product is not certified as pyrogen-free and is not sterile. This product is intended for use as a solvent for High-Performance Liquid Chromatography mobile phases.
Helpful?
-
-
Will dispensing small quantities and resealing the container lead to air dissolving in the water? I intend to use 50ml-100ml for my experiments.
1 answer-
Opening a container that is not isolated from the atmosphere could results in ambient air dissolving in the water remaining inside the container. The rate of of air introduction would need to be monitored for a given set of conditions such as temperature, air exchange in the laboratory, and relative humidity.
Helpful?
-
-
Do you know the resistivity value @ 25°C?
1 answer-
The resistivity of this product has not been determined.
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How is this water purified? is it distilled?
1 answer-
The water purification process involves several steps:
• The water initially passes through a carbon exchange tank to remove organic compounds.
• It is then filtered using a 1μm PE cartridge filter to remove any remaining impurities.
• Inorganic compounds are eliminated through deionization tanks, ensuring high purity. The resistivity of the water is checked during this stage.
•The water undergoes sterilization using UV light to eliminate any microorganisms.
• Finally, the water is filtered through a 0.2μm cartridge filter, and the resulting HPLC grade water is packaged in glass bottles.
Note: This information provides an overview of the typical water purification process and may vary depending on specific applications or systems.Helpful?
-
-
Do you know the concentration of TOC in this water?
1 answer-
The concentration of TOC in this product is not determined. Product 78533, Water for TOC Analysis, may be of interest.
Please see the link below to review this product option:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/78533Helpful?
-
-
Is this product (HPLC grade water #270733) DNase-, RNase- and protease-free?
1 answer-
The item is not tested for the presence of DNA, RNA, and protease.
Please see the links below to review product options that include this testing:
W4502
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/w4502
95284
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/95284Note that the above options are NOT tested for suitability in HPLC.