Przejdź do
137252
BIS-TRIS hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Synonim(y):
BIS-TRIS hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5260,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
37 580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.70
UNSPSC Code:
12161705
MDL number:
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.8-7.2
useful pH range
5.8-7.2
6.5
pKa 
6.5
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6032137260137276
BIS-TRIS EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137260
BIS-TRIS
BIS-TRIS EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137276
BIS-TRIS
description
EMPROVE® EVOLVE
description
≥99.0% (titration)
description
EMPROVE® EVOLVE
description
EMPROVE® EVOLVE
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
suitable for manufacturing use
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
technique(s)
pH adjustment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
5.8-7.2
pH
-
pH
5.8-7.2
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS hydrochloride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia