Przejdź do
A5763
Adenosine 3′,5′-diphosphate disodium salt
≥96%, synthetic (inorganic), powder
Synonim(y):
3′-phosphoadenosine 5′-phosphate, 3′-phosphorylated nucleotide, PAP, 3′-Phosphoadenosine 5′-phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5Na2O10P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.16
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥96%
Biological source:
synthetic (inorganic)
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 3′,5′-diphosphate disodium salt, ≥96%
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥96%
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(OP(O)(O)=O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7(25-27(20,21)22)4(24-10)1-23-26(17,18)19;;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19)(H2,20,21,22);;
InChI key
ISROZYFZEAVMSP-UHFFFAOYSA-N
General description
3′-phosphoadenosine 5′-phosphate (PAP), a 3′-phosphorylated nucleotide is found in almost all organisms and is obtained as a by-product of sulfur and lipid metabolism.
Application
Adenosine 3′,5′-diphosphate disodium salt has been used:
  • to spot sample on cellulose high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) plates in two-dimensional thin layer chromatography
  • in enzyme activity assay to study the activities of HOS2/FIERY1 wild type
  • hos2 mutant and fiery1?2 mutant protein against 3′-phosphoadenosine 5′-phosphate (PAP)
  • as a standard for the quantification of phosphoadenosines
Biochem/physiol Actions
3′-phosphoadenosine 5′-phosphate (PAP) is capable of blocking exoribonucleases (XRNs) activity in the nucleus and cytosol. It stimulates stomatal closure and can serve as a secondary messenger during abscisic acid (ABA) signaling. It is capable of blocking RNA catabolism. Hence it may serve as a physiological modulator of poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) activity.
Adenosine 3′,5′-diphosphate (PAP) is used to study the kinetics and mechanisms of hydroxysteroid sulfotransferases such as SULT1A1, SULT2A1 of which it is product inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5638A3262A9501
description
≥96%
description
≥95%
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥98.5% (HPLC), powder
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥96%
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)