Przejdź do
A9062
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate
≥95%, Fermentation, powder
Synonim(y):
ATP, 5′-ATP-DiTris
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
186,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
5 x 1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N5O13P3 · 2C4H11NO3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
749.45 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95%
Biological source:
(Fermentation)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate, ≥95%
biological source
(Fermentation)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
cation traces
Na: ≤0.1%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2C4H11NO3.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;2*5-4(1-6,2-7)3-8;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6-8H,1-3,5H2;1H2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
ZMNHJZFDZFGOFE-MSQVLRTGSA-N
Application
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt hydrate has been used:
  • to treat cells for Ca2+ influx measurements in stromal interaction molecule 1 knockout (STIM1−/−) mice and in vitro chemotaxis assay for microglial migration
  • supplemented in buffer C for mitochondrial respiratory control assay and complex V activity assay
  • in the inhibition of silver nano particles (AgNPs) on Na+/K+-ATPase activity
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5′-triphosphate di(tris) salt dehydrate is useful in applications that require the absence of metals.
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
Disclaimer
Unstable: For maximum stability, store as frozen solution at pH 3.5 to 6.8.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2383A6419A3377
description
≥95%
description
Grade I, ≥99%, from microbial
description
microbial, BioReagent, suitable for cell culture, ≥99% (HPLC)
description
Grade II, ≥97% (HPLC), crystalline, from microbial
biological source
(Fermentation)
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)