Przejdź do
B7166
5-Bromouridine 5′-triphosphate sodium salt
≥93%, synthetic (organic), powder
Synonim(y):
5-BrUTP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
526,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
921,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14BrN2O15P3 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.04 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥93%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
526,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-Bromouridine 5′-triphosphate sodium salt, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(OP(O)(O)=O)(O)=O)(OC[C@H]1O[C@@H](N(C=C2Br)C(NC2=O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)=O.[Na]
InChI
1S/3Na/q3*+1
InChI key
BVPYARCRLTXGBD-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Bromouridine 5′-triphosphate (5-BrUTP) is used to measure transcription via labeling of ribonucleic acids (RNA). RNA or cells labeled via 5-BrUTP incorporation may be detected immunologically with antibodies.
Application
5-Bromouridine 5′-triphosphate sodium salt has been used:
  • to infer the chromosome intermingling between embryonic stem (ES) cells (differentiated and undifferentiated) and terminally differentiated NIH3T3 cells
  • to label nascent RNA in in vivo transcription analysis using fibroblasts
  • and transfected MDA-MB-231 cells
  • to label RNA for nuclear run-on experiments
5-Bromouridine 5′-triphosphate (5-BrUTP) is used to measure transcription via labeling of ribonucleic acids (RNA). RNA or cells labeled via 5-BrUTP incorporation may be detected immunologically with antibodies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U6875I0879C8552
description
≥93%
description
Type VI, ≥90%
description
≥95%
description
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥93%
assay
≥90%
assay
≥95%
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)