The CAS numbers are as follows:
E8659: CAS-No. : 25085-98-7
D6069: CAS-No. : 108-01-0
N9538: CAS-No. : 28928-97-4
D5944: CAS-No. : 41638-13-5
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description hydrophobic resin for embedding histological samples | description embedding resin for electron microscopy | description - | description suitable for microscopy |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
102.2 °F
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
The CAS numbers are as follows:
E8659: CAS-No. : 25085-98-7
D6069: CAS-No. : 108-01-0
N9538: CAS-No. : 28928-97-4
D5944: CAS-No. : 41638-13-5
Helpful?