Merck
EMU030841
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pld3
Wybierz wielkość
EMU030841-20UG
956,00 zł
EMU030841-50UG
1720,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ATGGAGATCTGCCTCAATGGCACCCCAGCTCTGGCCTACCTAGCGAGTGCACCCCCACCACTGTGTCCAAGTGGCCGCACCCCAGACCTGAAGGCTCTGCTCAACGTGGTGGACAGTGCCCGAAGCTTCATCTACATTGCGGTTATGAACTACCTGCCCACCATGGAGTTCTCTCATCCACGCAGGTTCTGGCCAGCGATCGATGATGGGCTGAGACGGGCTGCGTATGAACGAGGCGTCAAAGTGCGCCTGCTCATCAGCTGCTGGGGACACTCTGATCCATCGATGCGGTCCTTCCTGCTCTCCCTGGCTGCACTTCATGACAACCATACTCACTCCGACATCCAGGTGAAACTGTTTGTGGTCCCTACGGATGAGTCCCAGGCCCGAATCCCCTATGCCCGTGTCAACCACAACAAGTACATGGTGACTGAACGTGCCTCATACATTGGAACCTCCAACTGGTCTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EMU071491EMU042611EMU167961
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000003363
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000016933
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000027695
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000001985
esiRNA cDNA target sequence
ATGGAGATCTGCCTCAATGGCACCCCAGCTCTGGCCTACCTAGCGAGTGCACCCCCACCACTGTGTCCAAGTGGCCGCACCCCAGACCTGAAGGCTCTGCTCAACGTGGTGGACAGTGCCCGAAGCTTCATCTACATTGCGGTTATGAACTACCTGCCCACCATGGAGTTCTCTCATCCACGCAGGTTCTGGCCAGCGATCGATGATGGGCTGAGACGGGCTGCGTATGAACGAGGCGTCAAAGTGCGCCTGCTCATCAGCTGCTGGGGACACTCTGATCCATCGATGCGGTCCTTCCTGCTCTCCCTGGCTGCACTTCATGACAACCATACTCACTCCGACATCCAGGTGAAACTGTTTGTGGTCCCTACGGATGAGTCCCAGGCCCGAATCCCCTATGCCCGTGTCAACCACAACAAGTACATGGTGACTGAACGTGCCTCATACATTGGAACCTCCAACTGGTCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
AGTGGACAACGGACTGAACCCTGTGTGGCCTGCTAAGCCCTTCCACTTCCAGATCAGTAACCCAGAGTTTGCCTTTCTGCGCTTTGTGGTGTATGAGGAAGACATGTTTAGTGACCAGAACTTCTTGGCTCAGGCTACTTTCCCAGTAAAAGGCCTGAAGACAGGATATAGAGCAGTGCCTTTGAAGAACAACTACAGTGAAGACCTGGAGTTGGCCTCCCTGCTCATCAAGATTGACATTTTCCCTGCTAAGGAGAACGGTGACCTCAGTCCTTTCAGTGGCATATCCCTAAGGGAACGGGCCTCAGATGCCTCCAGCCAGCTGTTCCATGTCCGGGCCCGGGAAGGGTCCTTTGAAGCCAGATACCAGCAGCCATTTGAAGATTTCCGCATCTCGCAGGAGCATCTAGCAGACCATTTTGACAGTCGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCTCATCTACGTCCACAGCAAGTTGTTAATTGCTGACGACAACACAGTTATTATTGGTTCTGCCAACATCAATGACCGGAGCATGCTGGGGAAGCGAGACAGCGAAATGGCTGTCATAGTGCAGGACACAGAGACGGTCCCATCGGTGATGGATGGAAAGGAATATCAGGCTGGTCGCTTTGCCCGAGACCTTCGCCTGGAGTGCTTCAGACTTGTCCTGGGTTATCTTTCTGACCCAAGTGAGGACCTTCAGGATCCTGTGAGTGACAAATTCTTCAAGGAGATTTGGGTTTCAACAGCAGCTCGAAACGCTACCATATATGATAAGGTCTTCCGGTGCCTTCCCAATGATGAAGTACACAATTTAATCCAGCTGCGGGACTTTATAAACAAGCCCATATTAGCAAAAGAGGATCGCCTTCGCGCCGAGGAAGAACTGAGGAAGATCCGCGGGTTCTTGGTGCAGTTCCCTCTCTATTTCTTATCAGAAGAGAACCTGCTGCCTTCTGTTGGAACCAAAGAAGCCATTGTGCCTATGG
esiRNA cDNA target sequence
CCAAAGCCATTCCCTACTGTAGGCACCAGCATCTGAACATGACAAACTCCATGGTCCACCTCTGGAATTGCCCTGCGTGGATGCCCACCTGGAAGGGCCTTCATGCCATGGACAAACAACCGTATGGAGTTAACATCTGGGACCCACCCAGTCCAGTGGACAGATCTGAGAATTGGGTCCAATCCTGTGCGCAGATCTCTGAGTAAGATATATCTGGATGTCCCAGGTTGTTGGAGCAAGGTGCACATCTGGAATAGGCCTAACCACTTGCCACGGTGGAAGGGGCCTTGCCCTTTTGTCTCTGTCTCCTAGAGTTGAAATTTTAGAGCTGAGGTATATGTGAAGTCACAGAATTGTTTTAGATAGAAGGCTAATGTTCTGTACAATATATATATGAATGTAAAAAATATATATATGCTTATATATATGCACAGTGTATATATGACCCACAACCCCTGTGTATACAACCCTTCCCTGCACGTCTACACACAAAGTGTACAGAACCCAGCCAGTATGG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... PLD3(18807), Pld3(18807)
Gene Information
mouse ... PLCG1(18803), Plcg1(18803)
Gene Information
mouse ... PLD1(18805), Pld1(18805)
Gene Information
mouse ... GRIK3(14807), Grik3(14807)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)