Przejdź do
MAK451
Zestaw do oznaczania dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
Sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw testowy G6PD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
input
plasma
serum
tissue
cell culture medium
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder, anemia
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PDH) jest enzymem cytozolowym w szlaku pentozofosforanowym, który dostarcza energię redukcyjną do komórek poprzez utrzymanie poziomu koenzymu fosforanu dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADPH). G6PDH redukuje fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NADP) do NADPH podczas utleniania glukozo-6-fosforanu (G6P). Ludzie z genetycznym niedoborem G6PDH są predysponowani do nieimmunologicznej niedokrwistości hemolitycznej.
Application
Zestaw do oznaczania dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może być stosowany do:
  • Badania metabolizmu
  • Odkrywania leków
Zestaw jest odpowiedni do ilościowego oznaczania stężenia glukozo-6-fosforanu i oceny wpływu leku na jego metabolizm w osoczu, surowicy, tkankach i pożywkach hodowlanych itp.
Biochem/physiol Actions
Nieradioaktywny, kolorymetryczny zestaw do oznaczania dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej opiera się na redukcji soli tetrazolowej MTT w reakcji enzymatycznej sprzężonej z NADPH do zredukowanej formy MTT, która wykazuje maksimum absorpcji przyA565 nm. Wzrost absorbancji przy A565 nm jest proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
  • Wydajność i precyzja: Wymaga tylko 20 μL próbki i krótkiego 15-minutowego czasu reakcji, jednocześnie wykrywając poziomy dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w szerokim zakresie od 0,2 do 100 U/L, oferując zarówno wygodę, jak i czułość.
  • Kompatybilność z systemami o wysokiej wydajności: Bez wysiłku włącz nasz zestaw do wysokowydajnych systemów obsługi, gwarantując płynną integrację oraz utrzymanie wydajności i dokładności w operacjach laboratoryjnych.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK503MAK450MAK548
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 200 fluorometric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
input
plasma
serum
tissue
cell culture medium
input
-
input
cell culture medium
tissue
plasma
input
-
relevant disease(s)
hematological disorder, anemia
relevant disease(s)
hematological disorder
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; hematological disorder
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)