Przejdź do
MAK503
Zestaw do oznaczania glukozo-6-fosforanu
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do kwantyfikacji glukozo-6-fosforanu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352201
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Glukozo-6-fosforan (G6P) jest cukrem glukozowym fosforylowanym na węglu 6. Większość glukozy wchodzącej do komórek jest fosforylowana do G6P. G6P ma trzy podstawowe przeznaczenia w komórce. Znajduje się na początku dwóch głównych szlaków metabolicznych: glikolizy i szlaku fosforanu pentozy. Oprócz tych szlaków metabolicznych, glukozo-6-fosforan może być również przekształcany w glikogen lub skrobię w celu przechowywania.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania glukozo-6-fosforanu w osoczu, surowicy, tkankach, komórkach i pożywkach hodowlanych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Glucose 6-Phosphate Assay Kit zapewnia prostą i gotową do automatyzacji procedurę pomiaru stężenia G6P. G6P jest utleniany przez dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową, a powstały NADPH jest sprzęgany z chromogenem formazanu (WST-8). Intensywność koloru produktu, mierzona przy 460 nm, jest proporcjonalna do stężenia G6P w próbce.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 10 do 1000 µM G6P.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK472MAK476MAK330
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 250 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
hematological disorder
relevant disease(s)
anemia; hepatitis; gastrointestinal diseases; hematological disorder
relevant disease(s)
diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer
relevant disease(s)
neurological disorders
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)