Przejdź do
MAK548
Zestaw do oznaczania glukozo-6-fosforanu (G6P)
sufficient for 200 fluorometric tests
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116104
eCl@ss:
40050204
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Glukozo-6-fosforan (G6P) jest kluczowym związkiem pośrednim w transporcie glukozy do komórek. G6P może być również przekształcany w glikogen lub skrobię do przechowywania w wątrobie i mięśniach. G6P jest wykorzystywany przez dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową (G6PD) do generowania równoważników redukujących w postaci NADPH. Jest to szczególnie ważne w czerwonych krwinkach, gdzie niedobór G6PD prowadzi do niedokrwistości hemolitycznej.
Zestaw do oznaczania glukozo-6-fosforanu zapewnia prostą, czułą i szybką metodę opartą na fluorescencji do wykrywania G6P w próbkach biologicznych, takich jak surowica, osocze, mocz, a także w próbkach hodowli komórkowych. W sprzężonym teście enzymatycznym stężenie G6P jest proporcjonalnie związane z NADPH, który jest specjalnie monitorowany przez fluorogeniczny czujnik NADPH. Granica wykrywalności zestawu testowego G6P wynosi 3 µM G6P w 100 µL objętości reakcji.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK503MAK451MAK476
description
sufficient for 200 fluorometric tests
description
sufficient for 100 colorimetric tests
description
Sufficient for 100 colorimetric tests
description
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric, colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
relevant disease(s)
hematological disorder; cancer
relevant disease(s)
hematological disorder
relevant disease(s)
hematological disorder, anemia
relevant disease(s)
diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)