Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2680,00 zł
Quality Segment
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
genitourinary disorders; gastrointestinal diseases; cancer
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Liniowy zakres detekcji zestawu wynosi od 40 do 1600 U/L lipazy
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric tests | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric, fluorometric |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| relevant disease(s) genitourinary disorders; gastrointestinal diseases; cancer | relevant disease(s) cardiovascular diseases; cancer; gastrointestinal diseases; aging/geriatric diseases; neurological disorders | relevant disease(s) gastrointestinal diseases | relevant disease(s) gastrointestinal diseases |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?