Merck
OLIGO
Custom DNA Oligos
Design and Order Custom Oligos
Synonim(y):
Custom DNA Oligos, DNA, DNA primer, High-throughput DNA, ISO 13485 Oligos, Locked Nucleic Acid oligos, Modified oligos, NGS adapters, NGS−grade oligos, Next−generation sequencing adapters, Next−generation sequencing oligos, Oligonucleotide, Oligonucleotides, Oligos, Oligos in plates, cGMP Oligos
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105327
eCl@ss:
32119108
Standardowe oligo DNA
  • Skala: 0,025, 0,05, 0,2, 1,0, 10 i 15 μmol
  • Oczyszczanie: Desalt, kaseta, HPLC i PAGE
  • Długość ORF Do 120 metrów
  • Modyfikacje: Ponad 200 dostępnych, w tym barwniki (fluorescencyjne i niefluorescencyjne)
  • Kontrola jakości: 100% Spektrometria masowa
  • Format: Dostarczane w postaci suchej lub w roztworze - probówki, płytki i płytki mieszane (startery do przodu i do tyłu)
  • Oligonukleotydy WellRED Dostępne
  • Sondy qPCR: Dostępne
  • Dowiedz się więcej o Standardowa synteza DNA
Probówki
Easy Oligos
  • Ilość: 3 OD
  • Stężenie: 100 µM
  • Oczyszczanie: Odsalanie
  • Długość ORF 15–30 zasad
  • Modyfikacje: Niedostępne
  • Kontrola jakości: 100% Spektrometria masowa
  • Format: Dostarczany w roztworze
  • Wysyłka w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia
  • Dowiedz się więcej
Probówki
Startery Pure & Simple
  • Ilość: 3 OD
  • Oczyszczanie: Kartridż
  • Długość ORF 12–35 zasad
  • Modyfikacje: Niedostępne
  • Kontrola jakości: 100% Spektrometria masowa
  • Format: Dostarczane na sucho
  • Wysyłka w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia
  • Dowiedz się więcej
Probówki
iSkala Oligos™ (ilość mg i g)
  • Większe ilości dla in vivo, projektów o wysokiej wydajności i komercyjnych
  • Ilość 10, 25, 50, 100, 250, 500 mg; 1, 2, 5, 10, 15 g
  • Oczyszczanie: Desalt, RP-HPLC i leczenie in vivo
  • Długość ORF 10 - 55 baz (zapytanie o dłuższe długości)
  • Modyfikacje: 6-FAM, biotyna, fosforan, modyfikatory aminowe i inne
  • Kontrola jakości: 100% Spektrometria masowa
  • Format: Dostarczane na sucho
  • Usługi Wymiana soli, filtracja i testowanie endotoksyn
  • Dowiedz się więcej
Probówki
Oligosy do sekwencjonowania nowej generacji
  • Niestandardowe uniwersalne i indeksowane (kod kreskowy) oligo-adaptery dla głównych platform sekwencjonowania
  • Odpowiednia czystość (procent sekwencji pełnej długości) w celu zachowania integralności odczytu sekwencji
  • Niski poziom zanieczyszczeń krzyżowych ułatwiający prawidłowy montaż sekwencyjny
  • Dowiedz się więcej
Oligonukleotydy RNA
  • Niestandardowe startery DNA, sondy qPCR i oligosy do sekwencjonowania nowej generacji dla narzędzi badawczych w naukach przyrodniczych, diagnostyce molekularnej (MDx) i testach laboratoryjnych (LDT)
  • Produkcja komponentów lub kompletnych zestawów, w tym niestandardowych receptur, opakowań i marek własnych
  • Dowiedz się więcej
GMP OLIGOS
  • Niestandardowe oligole cGMP, dostępne z niestandardowymi specyfikacjami, to komercyjne oligole (surowce) dla MDx i LDT.
  • Dowiedz się więcej
Zablokowany kwas nukleinowy
  • Dostępne z niestandardowymi oligonukleotydami DNA
  • Zwiększona stabilność termiczna i specyficzność hybrydyzacji
  • Łatwiejsze i bardziej specyficzne projekty dla problematycznych sekwencji docelowych
  • Dowiedz się więcej
Probówki
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?