Przejdź do
Q1004
Quipazine maleate salt
serotonin/5-hydroxytryptamine-2A/C receptor agonist
Synonim(y):
2-(1-Piperazinyl)quinoline maleate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
491,00 zł
417,35 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
1606,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15N3 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
227-314-2
MDL number:
417,35 zł
Cena katalogowa491,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Quipazine maleate salt,
Quality Segment
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble, dilute aqueous acid: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.C1CN(CCN1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C13H15N3.C4H4O4/c1-2-4-12-11(3-1)5-6-13(15-12)16-9-7-14-8-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,14H,7-10H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
QYJJDHZHSCTBII-BTJKTKAUSA-N
Application
Quipazine maleate salt has been used as a serotonin receptor agonist to study its effects on mouse models with spinal cord injury. It has also been used as a serotonin receptor agonist to study its effects on the locomotion of zebrafish.
Biochem/physiol Actions
Quipazine belongs to the class of psychedelics and acts as a serotonin/5-hydroxytryptamine-2A/C receptor agonist. It also acts as an inhibitor of prolactin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T3146F2802F1553
description
-
description
≥98% (TLC), powder
description
solid
description
≥98% (HPLC), solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
dilute aqueous acid: soluble, alcohol: soluble, H2O: soluble
solubility
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble ≥20 mg/mL
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review