Przejdź do
T6567
Trypsin Protease
Hydrolyzes peptide bonds specifically at the carboxyl side of arginine and lysine residues, suitable for mass spectrometry, from Porcine pancreas
Synonim(y):
Porcine Trypsin, Trypsin for Mass Spectropetry
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
295,00 zł
5 x 20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.56
EC Number:
232-650-8
MDL number:
Biological source:
Porcine pancreas
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trypsin from porcine pancreas, BioReagent, Proteomics Grade, Dimethylated
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
product line
BioReagent
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
solubility
1 mM HCl: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Trypsin is a serine protease that is usually used in biochemistry and biology as an important enzymatic reagent. This method produces a highly purified trypsin product suitable for proteomics research. Proteomics Grade ideal for use in both solution and in-gel tryptic digestions. Trypsin, a serine protease, is present in the digestive system of several vertebrates.
Application
Trypsin from porcine pancreas is used for the following applications:
  • In-gel protein digestion and MALDI-TOF mass spectrometry analysis
  • Electrospray Ionization Mass Spectrometry (ESI-MS) analysis
  • Surface proteome profiling of L. plantarum
  • Gel Filtration, Ultracentrifugation, and Rotary Shadowing Electron Microscopy
  • Mass spectrometry
Biochem/physiol Actions
Trypsin is routinely used in proteomics research for peptide mapping and protein sequence work, due to its highly specific cleavage resulting in a limited number of tryptic peptides. It hydrolyzes peptide bonds specifically at the carboxyl side of arginine and lysine residues.. The enzyme also exhibits esterase and amidase activities. Trypsin acts as a cell culture tool. It is used to hydrolyze allergenic proteins to produce hypoallergenic milk in industries.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8658T5266T4674
description
BioReagent, Proteomics Grade, Dimethylated
description
suitable for protein sequencing, lyophilized powder
description
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
description
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
biological source
Porcine pancreas
biological source
Porcine pancreas
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 mM HCl: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioXtra
product line
BioReagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from porcine pancreas
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the package size of Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. Each vial content 20 ug of the product.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How can we digest protein using Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. As per Sigma R and D the information is as follows: In order to efficiently digest a protein with trypsin, it must be denatured and the disulfide bonds modified by reduction and alkylation, or at least reduced. Many intact proteins are highly resistant to digestion with trypsin. If you do not want to reduce and alkylate, you can then just boil the protein with 5 mM DTT or 20 mM 2ME for 10 minutes, and then quickly cool on ice to denature the protein. This may result in a precipitate, but the trypsin will still digest the protein and it will clear within an hour or two. You can also dissolve the protein in 6 M guanidine-HCl or 8 M urea. Reduce and alkylate using the PROT-RA kit or other suitable method. Then they would have to dilute the solution to less than 2 M of either denaturant and then add the trypsin. This is the method that we use routinely in the lab.
      Helpful?
  4. How can we get Trypsin sequence information for Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. If you are looking for trypsin sequence information, you have to go to the NCBI Protein Data Bank.
      Helpful?
  5. What can I use to solubilize this Product T6567, Trypsin from porcine pancreas?
    1 answer
    1. This product is soluble in 1mM HCL.
      Helpful?
  6. Is Product T6567, Trypsin from porcine pancreas, TPCK treated?
    1 answer
    1. The product has been treated with TPCK to remove chymotryptic activity, further purified through affinity chromatography, and lyophilized, resulting in convenient use and highly specific cleavage. This information is on the product page under application.