Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
Informacje o tej pozycji
427,00 zł
Nazwa produktu
Trypsin from bovine pancreas, suitable for protein sequencing, lyophilized powder
grade
Proteomics Grade
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
23.8 kDa
packaging
vial of 100 μg
technique(s)
protein mass spectrometry: suitable
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
suitability
suitable for protein sequencing
storage temp.
−20°C
Application
- Trypsin from bovine pancreas has been used for in-gel digestion for MS (mass spectrometry) analysis.
- It has been used for the digestion of albumin for size-exclusion chromatography.
- It has been used for the digestion of HDL (high density lipoprotein) for LC-MS (liquid chromatography-mass spectrometry) analysis.
- It has been used for limited proteolysis of IST1 (putative MAPK-activating protein PM28).
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for protein sequencing, lyophilized powder | description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid | description TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein | description Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein |
| grade Proteomics Grade | grade - | grade Proteomics Grade | grade - |
| technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) - | technique(s) protein mass spectrometry: suitable | technique(s) - |
| suitability suitable for protein sequencing | suitability - | suitability - | suitability - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form solid |
| solubility hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear | solubility - | solubility hydrochloric acid: soluble 1 mM | solubility hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?