Przejdź do
1035005
USP
Anetol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
trans-Anethole, 4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774229
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
anethole
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Biochem/physiol Actions
Naturalnie występująca pochodna fenylopropenu, która jest estrogenna w niższych stężeniach i cytotoksyczna w wyższych stężeniach dla linii komórek nowotworowych. Cytotoksyczność jest związana z metabolizmem trans-anetolu do 4-hydroksy-1-propenylobenzenu.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W20862011787010368
Anetol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1035005
Anetol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
natural, 99%, FG
description
99%
description
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
Halal, Kosher, natural, Fragrance grade, FG
grade
-
grade
analytical standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
-
format
-
format
neat
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
refractive index
n20/D 1.561
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)