Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 x 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
allyl anthranilate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
105 °C/2 mmHg (lit.)
mp
224-228 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccccc1C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H11NO2/c1-2-7-13-10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h2-6H,1,7,11H2
InChI key
UCANFCXAKYMFGA-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% | description analytical standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) environmental |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| bp 105 °C/2 mmHg (lit.) | bp 303 °C (lit.) | bp - | bp 340 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?