Przejdź do
1050982
USP
Bromek benzalkoniowy (C12)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Benzyldodecyldimethylammonium bromide, Benzyldimethyldodecylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
150 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11N(Br)(CH3)2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3579193
eCl@ss:
25140904
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
benzalkonium bromide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny bromku benzalkoniowego (C12) USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Fluticasone Propionate Nasal Spray
  • Acetonid triamcynolonu w aerozolu do nosa
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13373B5776PHR3868
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99.0% (AT)
description
-
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
API family
benzalkonium bromide
API family
-
API family
-
API family
benzalkonium chloride
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1050982
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)