Przejdź do
1222818
USP
Standard weryfikacji skuteczności rozpuszczania - Prednizon (30 tabletek)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
DPVS-Prednizon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prednisone
form
tablet
manufacturer/tradename
USP
concentration
10 mg/tablet (nominal prednisone content per tablet)
application(s)
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
room temp
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Test weryfikacji wydajności USP (PVT) jest istotnym aspektem rozdziału ogólnego <711> Rozpuszczanie, który ocenia kompleksową wydajność aparatu do rozpuszczania 1 (kosz) i aparatu do rozpuszczania 2 (łopatka). DPVS - Prednisone Tablets jest specjalnie zaprojektowany przez USP do stosowania jako standard odniesienia dla PVT aparatury stosowanej w testach rozpuszczania z następujących powodów:
  • Wysoka stabilność i łatwość użycia
  • Wysoka wrażliwość na zmienne operacyjne i mechaniczne konfiguracji urządzenia
  • Niska wrażliwość na odgazowanie mediów
  • Niska zmienność między tabletkami
Te cechy pomagają zidentyfikować wszelkie różnice w stosunku do idealnej konfiguracji urządzenia do rozpuszczania, dzięki czemu można mieć pewność co do wyników testów rozpuszczania.
Ten produkt jest dostarczany w stanie, w jakim został dostarczony i określony w wydanej Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane na podstawie wydanej Farmakopei. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Application
Dissolution Performance Verification Standard (DPVS) - Prednisone tablets Standard referencyjny USP jest używany do kompleksowej kwalifikacji urządzeń do rozpuszczania przy użyciu testów weryfikacji wydajności (PVT) w celu uzyskania wiarygodnych wyników odzwierciedlających jakość produktu leczniczego.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Each tablet contains: Dicalcium Phosphate Anhydrous (7757-93-9), Microcrystalline Cellulose (9004-34-6), Colloidal silicone dioxide (112945-52-5), Magnesium Stearate (557-04-0), Prednisone (53-03-2), Sodium Dodecyl Sulfate Fine (151-21-3), Sodium Starch Glycolate Type A (9063-38-1)
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1A1140011731641179912
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
form
tablet
form
powder
form
-
form
-
format
mixture
format
neat
format
neat
format
mixture
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?