Przejdź do
1303501
USP
Halotan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane, Halothane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCH(Cl)CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1736947
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
4.5 psi ( 20 °C)
API family
halothane
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50.2 °C (lit.)
density
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
InChI key
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Halothane USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane is an inhalation anesthetic. In an effect believed to be independent of anesthesia, halothane inhibits the synthesis of 5-hydroxytryptamine in brain tissue, probably at the tryptophan hydroxylase step.
Inhalation anesthetic.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C98473358968965
Halotan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1303501
Halotan
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
PESTANAL®, analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
vapor pressure
4.5 psi ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), GABRD(2563), GABRE(2564), GABRG1(2565), GABRG2(2566), GABRG3(2567), GABRP(2568), GABRQ(55879), GLRA1(2741), GLRB(2743), KCNK10(54207), KCNK18(338567), KCNK2(3776), KCNK3(3777), KCNK9(51305)
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
-
Gene Information
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)