Przejdź do
1355006
USP
Siarczan kanamycyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Kanamycin A sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36N4O11 · H2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.58
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
kanamycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C[C@H]2N)N)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CN)O)O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu kanamycyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Kanamycin Injection
  • Siarczan amikacyny do wstrzykiwań
  • Siarczan amikacyny
  • Amikacyna
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
K1637K4000PHR1487
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications, powder
description
Animal Component-free
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
kanamycin
API family
-
API family
-
API family
kanamycin
agency
USP
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. K0200000, traceable to USP 1355006
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan kanamycyny
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)