Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
API family
naphthalene
form
flakes
autoignition temp.
978 °F
expl. lim.
5.9 %
manufacturer/tradename
USP
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Naphthalene is a polycyclic aromatic hydrocarbon that is occasionally used in biologics formulations, particularly in processes where its role as a solvent or stabilizer is beneficial. In the biologics industry, naphthalene is valued for its ability to interact with certain bioactive molecules, helping to stabilize compounds in formulations and enhancing their efficacy in therapeutic applications.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
- Light Mineral Oil
- Mineral Oil
- Paraffin
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description analytical standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard |
| application(s) USP Biologics | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| form flakes | form flakes, crystals | form - | form - |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalene
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
173.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
91-20-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?